Imprimer
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR370039-100MG OR370039-1G OR370039-250MG
APOSOR370039-100MGEA 277 EUR
APOSOR370039-100MG APOSOR370039-1G APOSOR370039-250MG
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one ≥98%
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one
Formule: C₁₄H₁₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527014
Numéro CAS: 205058-78-2