Imprimer
2-(Bromomethyl)-5-(tert-butyl)oxazole ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR370036-100MG OR370036-250MG OR370036-500MG
APOSOR370036-100MGEA 509 EUR
APOSOR370036-100MG APOSOR370036-250MG APOSOR370036-500MG
2-(Bromomethyl)-5-(tert-butyl)oxazole ≥98%
2-(Bromomethyl)-5-(tert-butyl)oxazole
Formule: C₈H₁₂BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20231570
Numéro CAS: 1334492-54-4