Imprimer
4-Bromo-1-methyl-2-phenyl-1H-imidazole ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR370029-5G OR370029-100MG OR370029-250MG OR370029-1G
APOSOR370029-5GEA 1920 EUR
APOSOR370029-5G APOSOR370029-100MG APOSOR370029-250MG APOSOR370029-1G
4-Bromo-1-methyl-2-phenyl-1H-imidazole ≥98%
4-Bromo-1-methyl-2-phenyl-1H-imidazole
Formule: C₁₀H₉BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13811097
Numéro CAS: 86119-59-7