Imprimer
N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazol-6-amine hydrochloride ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR370027-100MG OR370027-1G OR370027-500MG
APOSOR370027-100MGEA 606 EUR
APOSOR370027-100MG APOSOR370027-1G APOSOR370027-500MG
N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazol-6-amine hydrochloride ≥98%
N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazol-6-amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₆N₂S·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22572793
Numéro CAS: 1415559-98-6