Imprimer
6-Iodobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR370010-100MG OR370010-1G OR370010-250MG
APOSOR370010-100MGEA 91.5 EUR
APOSOR370010-100MG APOSOR370010-1G APOSOR370010-250MG
6-Iodobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine ≥98%
6-Iodobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine
Formule: C₇H₆INO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23728743
Numéro CAS: 1000802-34-5