Imprimer
Fmoc-p-azido-D-Phe-OH 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR36432-1G OR36432-250MG
APOSOR36432-1GEA 551 EUR
APOSOR36432-1G APOSOR36432-250MG
Fmoc-p-azido-D-Phe-OH 99%
Fmoc-p-azido-D-Phe-OH
Formule: C₂₄H₂₀N₄O₄
Poids moléculaire: 428.44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11041252
Numéro CAS: 1391586-30-3