2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₇ClN₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02740422 Numéro CAS: 101617-91-8 |