Imprimer
N-Cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)acetamide ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR361747-1G OR361747-250MG
APOSOR361747-1GEA 691 EUR
APOSOR361747-1G APOSOR361747-250MG
N-Cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)acetamide ≥98%
N-Cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)acetamide
Formule: C₁₂H₁₃Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12828193
Numéro CAS: 1041439-18-2