Imprimer
(4aR,7aS)-4-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-b][1,4]oxazine ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR361746-100MG OR361746-1G OR361746-250MG
APOSOR361746-100MGEA 287 EUR
APOSOR361746-100MG APOSOR361746-1G APOSOR361746-250MG
(4aR,7aS)-4-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-b][1,4]oxazine ≥98%
(4aR,7aS)-4-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-b][1,4]oxazine
Formule: C₁₃H₁₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28396738
Numéro CAS: 151213-50-2