Imprimer
(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR361745-100MG OR361745-250MG
APOSOR361745-100MGEA 1080 EUR
APOSOR361745-100MG APOSOR361745-250MG
(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374328
Numéro CAS: 1241681-66-2