Imprimer
Ethyl (1S,2R)-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR361741-1G OR361741-250MG OR361741-5G
APOSOR361741-1GEA 293 EUR
APOSOR361741-1G APOSOR361741-250MG APOSOR361741-5G
Ethyl (1S,2R)-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride ≥98%
Ethyl (1S,2R)-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28656858
Numéro CAS: 945935-60-4