Imprimer
3-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propanoic acid ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR361737-100MG OR361737-250MG
APOSOR361737-100MGEA 927 EUR
APOSOR361737-100MG APOSOR361737-250MG
3-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propanoic acid ≥98%
3-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₉BrO₃
Poids moléculaire: 245.07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09705973
Numéro CAS: 749878-59-9