3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₅N₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14609384 Numéro CAS: 3524-48-9 |