Imprimer
Quinazolin-6-ol ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR361718-100MG OR361718-250MG
APOSOR361718-100MGEA 1180 EUR
APOSOR361718-100MG APOSOR361718-250MG
Quinazolin-6-ol ≥98%
Quinazolin-6-ol
Formule: C₈H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456081
Numéro CAS: 7556-93-6