Imprimer
4-Chloro-6-iodothieno[2,3-d]pyrimidine ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR361717-1G OR361717-250MG
APOSOR361717-1GEA 85.7 EUR
APOSOR361717-1G APOSOR361717-250MG
4-Chloro-6-iodothieno[2,3-d]pyrimidine ≥98%
4-Chloro-6-iodothieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₂ClIN₂S
Poids moléculaire: 296.516 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09746333
Numéro CAS: 552295-08-6