Imprimer
4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR361680-5G OR361680-1G
APOSOR361680-5GEA 116 EUR
APOSOR361680-5G APOSOR361680-1G
4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester 98%
4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₅BO₂Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037796
Numéro CAS: 1186026-67-4