Imprimer
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid, pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR361614-1G OR361614-250MG
APOSOR361614-1GEA 359 EUR
APOSOR361614-1G APOSOR361614-250MG
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid, pinacol ester
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₇BO₂Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09265092
Numéro CAS: 1073355-02-8