1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrrol-3-yl)boronic acid
Formule:
C₉H₁₄BNO₄ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD08234379 Numéro CAS: 832697-40-2 |