4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₆H₂₅BN₂O₂ Point de fusion: 135…143 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06795649 Numéro CAS: 912369-50-7 UN: 3259 ADR: 8,II |