Imprimer
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiazole
OR361488-1G OR361488-250MG
APOSOR361488-1GEA 116 EUR
APOSOR361488-1G APOSOR361488-250MG
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₆BNO₂S
Poids moléculaire: 225.116 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697442
Numéro CAS: 1218791-01-5