Imprimer
3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid, pinacol ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR361133-1G OR361133-25G OR361133-5G
APOSOR361133-1GEA 69.6 EUR
APOSOR361133-1G APOSOR361133-25G APOSOR361133-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid, pinacol ester 95%
3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368233
Numéro CAS: 1025707-93-0