Imprimer
4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
OR360887-1G OR360887-250MG
APOSOR360887-1GEA 249 EUR
APOSOR360887-1G APOSOR360887-250MG
4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester 96%
4-Carboxy-3-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₄
Poids moléculaire: 262.109 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037836
Numéro CAS: 890839-22-2