Imprimer
1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-t-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-(tert-Butyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR360855-250MG OR360855-1G
APOSOR360855-250MGEA 85.7 EUR
APOSOR360855-250MG APOSOR360855-1G
1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₃BN₂O₂
Poids moléculaire: 250.145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16660302
Numéro CAS: 1256359-15-5