Imprimer
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR360584-100MG OR360584-1G OR360584-250MG
APOSOR360584-100MGEA 255 EUR
APOSOR360584-100MG APOSOR360584-1G APOSOR360584-250MG
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid 95%
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid
Formule: C₁₁H₁₇BN₂O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD05664023
Numéro CAS: 433969-29-0