Imprimer
4-Isobutyrylphenylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Isobutyrylphenyl)boronic acid
OR360548-1G OR360548-5G
APOSOR360548-1GEA 227 EUR
APOSOR360548-1G APOSOR360548-5G
4-Isobutyrylphenylboronic acid 97%
4-Isobutyrylphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BO₃
Poids moléculaire: 192.019 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12022352
Numéro CAS: 186498-27-1