Imprimer
2-Chloro-6-hydroxybenzeneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Chloro-6-hydroxyphenyl)boronic acid
OR360309-100MG OR360309-1G OR360309-250MG
APOSOR360309-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR360309-100MG APOSOR360309-1G APOSOR360309-250MG
2-Chloro-6-hydroxybenzeneboronic acid
2-Chloro-6-hydroxybenzeneboronic acid
Formule: C₆H₆BClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393225
Numéro CAS: 958646-70-3