Imprimer
4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenyl)boronic acid
OR360222-5G OR360222-1G
APOSOR360222-5GEA 230 EUR
APOSOR360222-5G APOSOR360222-1G
4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
Poids moléculaire: 193.992 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16036117
Numéro CAS: 158429-38-0