Imprimer
1-Cyclopropylmethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR360142-1G OR360142-250MG
APOSOR360142-1GEA 65.8 EUR
APOSOR360142-1G APOSOR360142-250MG
1-Cyclopropylmethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
1-Cyclopropylmethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₁BN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15474887
Numéro CAS: 1000801-75-1