Imprimer
6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (6-Hydroxypyridin-3-yl)boronic acid
OR360140-1G OR360140-250MG
APOSOR360140-1GEA 39.3 EUR
APOSOR360140-1G APOSOR360140-250MG
6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₆BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907979
Numéro CAS: 903899-13-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III