Imprimer
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-3-ylboronic acid
OR360030-1G OR360030-250MG
APOSOR360030-1GEA 348 EUR
APOSOR360030-1G APOSOR360030-250MG
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Formule: C₈H₇BO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09752664
Numéro CAS: 195730-31-5