Imprimer
[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzyl]-carbamic acid tert-butyl ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzylcarbamate
OR360015-1G OR360015-5G
APOSOR360015-1GEA 108 EUR
APOSOR360015-1G APOSOR360015-5G
[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzyl]-carbamic acid tert-butyl ester 98%
[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₈H₂₈BNO₄
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863917
Numéro CAS: 832114-05-3