3-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₀N₂ Point de fusion: 46…48 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094644 Numéro CAS: 59843-49-1 |