Imprimer
3-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(3-Boronophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, (3-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl)boronic acid
OR3585-1G OR3585-250MG OR3585-50MG
APOSOR3585-1GEA 249 EUR
APOSOR3585-1G APOSOR3585-250MG APOSOR3585-50MG
3-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 97%
3-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid
Formule: C₉H₉BN₂O₃
Poids moléculaire: 203.99 g/mol
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08689540
Numéro CAS: 913836-04-1