Imprimer
3-Acetamidophenacyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3'-Acetamido-2-bromoacetophenone
OR350581-1G OR350581-250MG OR350581-5G
APOSOR350581-1GEA 284 EUR
APOSOR350581-1G APOSOR350581-250MG APOSOR350581-5G
3-Acetamidophenacyl bromide
3-Acetamidophenacyl bromide
Formule: C₁₀H₁₀BrNO₂
Poids moléculaire: 256.096 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07364400
Numéro CAS: 30095-56-8
UN: 3261
ADR: 8 III