Imprimer
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Methoxybenzyl bromide
OR350580-1G OR350580-5G OR350580-250MG
APOSOR350580-1GEA 313 EUR
APOSOR350580-1G APOSOR350580-5G APOSOR350580-250MG
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene, grade Technique
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene
Formule: C₈H₉BrO
Point d'ébullition: 118 °C (18 mm Hg)
Point de fusion: 47…50 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09745128
Numéro CAS: 52289-93-7
UN: 1759
ADR: 8,III