Imprimer
4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR350490-1G OR350490-250MG
APOSOR350490-1GEA 232 EUR
APOSOR350490-1G APOSOR350490-250MG
4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile 96%
4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08063203
Numéro CAS: 219763-82-3