Methyl 4-(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₈O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20275559 Numéro CAS: 94994-15-7 |