Imprimer
Methyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR350263-1G OR350263-250MG
APOSOR350263-1GEA 127 EUR
APOSOR350263-1G APOSOR350263-250MG
Methyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
Methyl 4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoate
Formule: C₁₈H₁₆N₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619370
Numéro CAS: 917392-54-2