Imprimer
Methyl trans-cinnamate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl (E)-cinnamate, trans-Cinnamic acid methyl ester
OR350234-100G OR350234-500G
APOSOR350234-100GEA 26.1 EUR
APOSOR350234-100G APOSOR350234-500G
Methyl trans-cinnamate 95%
Methyl trans-cinnamate
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Poids moléculaire: 162.19 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (760 mm Hg)
Point de fusion: 34 °C
Densité: 1.08
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008458
Numéro CAS: 1754-62-7