Imprimer
1-Isopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Isopropyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
OR350205-1G OR350205-5G
APOSOR350205-1GEA 75.4 EUR
APOSOR350205-1G APOSOR350205-5G
1-Isopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
1-Isopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17167306
Numéro CAS: 1282518-60-8