Imprimer
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR350093-250MG OR350093-1G
APOSOR350093-250MGEA 59.6 EUR
APOSOR350093-250MG APOSOR350093-1G
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid 97%
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇ClO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100478
Numéro CAS: 55737-77-4