Imprimer
1-Benzyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR350073-1G OR350073-5G
APOSOR350073-1GEA 104 EUR
APOSOR350073-1G APOSOR350073-5G
1-Benzyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine
1-Benzyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formule: C₁₈H₂₆BNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11501654
Numéro CAS: 1048976-83-5