Imprimer
tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR350058-1G OR350058-250MG
APOSOR350058-1GEA 139 EUR
APOSOR350058-1G APOSOR350058-250MG
tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₆BNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697918
Numéro CAS: 212127-83-8