Imprimer
4-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR350027-1G OR350027-5G OR350027-10G
APOSOR350027-1GEA 0 EUR
APOSOR350027-1G APOSOR350027-5G APOSOR350027-10G
4-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
4-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
Formule: C₇H₅BrN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04971840
Numéro CAS: 20358-02-5