Imprimer
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxamide 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346694-1G OR346694-5G
APOSOR346694-1GEA 168 EUR
APOSOR346694-1G APOSOR346694-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxamide 95+%
2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxamide
Formule: C₉H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114406
Numéro CAS: 262847-54-1