Imprimer
(Benzofuran-2-yl)acetonitrile 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346625-1G OR346625-500MG
APOSOR346625-1GEA 876 EUR
APOSOR346625-1G APOSOR346625-500MG
(Benzofuran-2-yl)acetonitrile 95+%
(Benzofuran-2-yl)acetonitrile
Formule: C₁₀H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052739
Numéro CAS: 95-28-3