Imprimer
1-(4-Aminophenyl)-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 1-(4-aMinophenyl)cyclopropanecarboxylate
OR346590-1G OR346590-250MG
APOSOR346590-1GEA 260 EUR
APOSOR346590-1G APOSOR346590-250MG
1-(4-Aminophenyl)-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester 95+%
1-(4-Aminophenyl)-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20693763
Numéro CAS: 824937-45-3