Imprimer
3-Bromo-azepan-2-one 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346532-1G OR346532-5G
APOSOR346532-1GEA 192 EUR
APOSOR346532-1G APOSOR346532-5G
3-Bromo-azepan-2-one 95+%
3-Bromo-azepan-2-one
Formule: C₆H₁₀BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683824
Numéro CAS: 3457-66-7