Imprimer
2-Iodo-quinoline-3-carboxaldehyde 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346531-1G OR346531-250MG
APOSOR346531-1GEA 623 EUR
APOSOR346531-1G APOSOR346531-250MG
2-Iodo-quinoline-3-carboxaldehyde 95+%
2-Iodo-quinoline-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₆INO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18448256
Numéro CAS: 80231-40-9