2-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₆BrClO₂S Point de fusion: 72 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08445068 Numéro CAS: 89794-06-9 UN: 3265 ADR: 8,III |